1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901133-1G PC901133-250MG
APOSPC901133-1GEA 325 EUR
APOSPC901133-1G APOSPC901133-250MG
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(4-Fluoro-phenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664892
CAS nummer: 169036-71-9