(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901210-1G PC901210-5G
APOSPC901210-1GEA 70.1 EUR
APOSPC901210-1G APOSPC901210-5G
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22571810
CAS nummer: 352535-88-7