2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901232-1G PC901232-250MG
APOSPC901232-1GEA 651 EUR
APOSPC901232-1G APOSPC901232-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid 95%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₂H₉FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832460
CAS nummer: 3833-03-2