(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901263-1G PC901263-5G
APOSPC901263-1GEA 179 EUR
APOSPC901263-1G APOSPC901263-5G
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid 97%
(4-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18447609
CAS nummer: 944128-92-1