3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901273-1G PC901273-250MG
APOSPC901273-1GEA 155 EUR
APOSPC901273-1G APOSPC901273-250MG
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid 95%
3,5-Difluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21365108
CAS nummer: 1621332-09-9