6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901346-1G PC901346-250MG
APOSPC901346-1GEA 577 EUR
APOSPC901346-1G APOSPC901346-250MG
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid 98%
6-Ethoxy-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Formule: C₇H₉BFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18434410
CAS nummer: 2096335-58-7