2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2-Fluoro-6-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
PC901347-1G PC901347-5G
APOSPC901347-1GEA 129 EUR
APOSPC901347-1G APOSPC901347-5G
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
2-Fluoro-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formule: C₈H₁₁BFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18434411
CAS nummer: 2096338-78-0