(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901355-1G PC901355-250MG
APOSPC901355-1GEA 203 EUR
APOSPC901355-1G APOSPC901355-250MG
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid 96%
(5-chloro-6-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Formule: C₅H₄BClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257900
CAS nummer: 1366482-32-7