3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-(2-Fluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC901356-1G PC901356-250MG
APOSPC901356-1GEA 377 EUR
APOSPC901356-1G APOSPC901356-250MG
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid 96%
3-(2-Fluoroethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783120
CAS nummer: 2096332-11-3