2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901369-1G PC901369-5G
APOSPC901369-1GEA 220 EUR
APOSPC901369-1G APOSPC901369-5G
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxymethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914499
CAS nummer: 2096331-58-5