3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901404-1G PC901404-5G
APOSPC901404-1GEA 220 EUR
APOSPC901404-1G APOSPC901404-5G
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Ethoxy-2-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981525
CAS nummer: 2096333-49-0