2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridin-4-yl]boronic acid
PC901405-1G PC901405-5G
APOSPC901405-1GEA 308 EUR
APOSPC901405-1G APOSPC901405-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-fluoropyridine-4-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914506
CAS nummer: 2096334-21-1