trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901430-1G PC901430-250MG
APOSPC901430-1GEA 196 EUR
APOSPC901430-1G APOSPC901430-250MG
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid 95%
trans-2-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06008297
CAS nummer: 849062-22-2