3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901523-1G PC901523-5G
APOSPC901523-1GEA 87.6 EUR
APOSPC901523-1G APOSPC901523-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756718
CAS nummer: 1257665-03-4