Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901528-1G PC901528-5G
APOSPC901528-1GEA 267 EUR
APOSPC901528-1G APOSPC901528-5G
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031748
CAS nummer: 2928-14-5