4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901535-1G PC901535-25G PC901535-5G
APOSPC901535-1GEA 146 EUR
APOSPC901535-1G APOSPC901535-25G APOSPC901535-5G
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407466
CAS nummer: 207297-92-5