Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901544-1G PC901544-5G
APOSPC901544-1GEA 32.2 EUR
APOSPC901544-1G APOSPC901544-5G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate 97%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031751
CAS nummer: 143654-59-5