1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901560-1G PC901560-250MG
APOSPC901560-1GEA 193 EUR
APOSPC901560-1G APOSPC901560-250MG
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
1-(4-Bromo-2-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405622
CAS nummer: 872422-15-6