2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901612-1G PC901612-250MG
APOSPC901612-1GEA 182 EUR
APOSPC901612-1G APOSPC901612-250MG
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid 95%
2,4-difluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797839
CAS nummer: 91659-08-4