Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901617-1G PC901617-5G
APOSPC901617-1GEA 156 EUR
APOSPC901617-1G APOSPC901617-5G
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate 98%
Methyl 3-(3-fluorophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031749
CAS nummer: 425704-52-5