4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901644-1G PC901644-5G
APOSPC901644-1GEA 245 EUR
APOSPC901644-1G APOSPC901644-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11042431
CAS nummer: 947533-94-0