2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901650-1G PC901650-5G
APOSPC901650-1GEA 125 EUR
APOSPC901650-1G APOSPC901650-5G
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid 98%
2-Fluoro-6-methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11856029
CAS nummer: 1451392-12-3