4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901674-100G PC901674-25G PC901674-5G
APOSPC901674-100GEA 636 EUR
APOSPC901674-100G APOSPC901674-25G APOSPC901674-5G
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene 98%
4-Fluoro-1-nitro-2-propoxybenzene
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19237155
CAS nummer: 28987-45-3