N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901747-10G PC901747-1G PC901747-5G
APOSPC901747-10GEA 964 EUR
APOSPC901747-10G APOSPC901747-1G APOSPC901747-5G
N-(3,5-difluorophenyl)formamide 95%
N-(3,5-difluorophenyl)formamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157.118 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034516
CAS nummer: 198077-69-9