N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901777-100G PC901777-25G PC901777-5G
APOSPC901777-100GEA 636 EUR
APOSPC901777-100G APOSPC901777-25G APOSPC901777-5G
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972090
CAS nummer: 397-34-2