3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901823-1G PC901823-5G
APOSPC901823-1GEA 169 EUR
APOSPC901823-1G APOSPC901823-5G
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formule: C₉H₁₁FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855858
CAS nummer: 1133115-40-8