6-Trifluoromethylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901832-1G PC901832-5G
APOSPC901832-1GEA 97.9 EUR
APOSPC901832-1G APOSPC901832-5G
6-Trifluoromethylquinoline 98%
6-Trifluoromethylquinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879698
CAS nummer: 325-13-3