4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901838-1G PC901838-5G
APOSPC901838-1GEA 35.1 EUR
APOSPC901838-1G APOSPC901838-5G
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-ethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15976413
CAS nummer: 1245772-68-2