6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901909-1G PC901909-5G
APOSPC901909-1GEA 220 EUR
APOSPC901909-1G APOSPC901909-5G
6-Fluoro-8-methylquinoline 98%
6-Fluoro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026038
CAS nummer: 1150271-14-9