4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901965-1G PC901965-5G
APOSPC901965-1GEA 249 EUR
APOSPC901965-1G APOSPC901965-5G
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 95%
4,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Formule: C₆H₂F₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036121
CAS nummer: 1221793-59-4