6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC901978-1G PC901978-250MG PC901978-5G
APOSPC901978-1GEA 76 EUR
APOSPC901978-1G APOSPC901978-250MG APOSPC901978-5G
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
6-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formule: C₆H₃BrFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660325
CAS nummer: 1242336-69-1