Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901983-1G PC901983-5G
APOSPC901983-1GEA 59.1 EUR
APOSPC901983-1G APOSPC901983-5G
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate 98%
Methyl 1-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18434442
CAS nummer: 943111-83-9