5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC901988-1G PC901988-250MG PC901988-5G
APOSPC901988-1GEA 0 EUR
APOSPC901988-1G APOSPC901988-250MG APOSPC901988-5G
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1,2-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18311821
CAS nummer: 1261988-16-2