1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902001-1G PC902001-5G PC902001-25G
APOSPC902001-1GEA 125 EUR
APOSPC902001-1G APOSPC902001-5G APOSPC902001-25G
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine 95%
1-(2,4-Difluorophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₁F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20231457
CAS nummer: 1334499-91-0