1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902002-1G PC902002-5G
APOSPC902002-1GEA 146 EUR
APOSPC902002-1G APOSPC902002-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₃F₂N
MW: 197.224 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441851
CAS nummer: 1345471-75-1