2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902026-10G PC902026-1G PC902026-5G
APOSPC902026-10GEA 302 EUR
APOSPC902026-10G APOSPC902026-1G APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08706407
CAS nummer: 914348-35-9