1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902043-1G PC902043-5G PC902043-10G
APOSPC902043-1GEA 169 EUR
APOSPC902043-1G APOSPC902043-5G APOSPC902043-10G
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 96%
1-(2-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07429174
CAS nummer: 146135-20-8