1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902044-1G PC902044-5G
APOSPC902044-1GEA 141 EUR
APOSPC902044-1G APOSPC902044-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₂H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07429171
CAS nummer: 146135-21-9