2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902055-1G PC902055-5G
APOSPC902055-1GEA 220 EUR
APOSPC902055-1G APOSPC902055-5G
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile 96%
2-(3-Fluorophenyl)-3-oxobutanenitrile
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11208702
CAS nummer: 446-74-2