2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902057-1G PC902057-25G PC902057-5G
APOSPC902057-1GEA 146 EUR
APOSPC902057-1G APOSPC902057-25G APOSPC902057-5G
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol 97%
2-(3-Fluorophenyl)propan-2-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870100
CAS nummer: 401-76-3