1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902059-1G PC902059-5G
APOSPC902059-1GEA 220 EUR
APOSPC902059-1G APOSPC902059-5G
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₆H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15976388
CAS nummer: 362640-54-8