1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902062-1G PC902062-5G
APOSPC902062-1GEA 220 EUR
APOSPC902062-1G APOSPC902062-5G
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Propyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formule: C₇H₉F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16619915
CAS nummer: 1033132-02-3