5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902064-1G PC902064-5G
APOSPC902064-1GEA 220 EUR
APOSPC902064-1G APOSPC902064-5G
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 95%
5-Amino-3-(3-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738294
CAS nummer: 1017781-28-0