5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902069-1G PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA 220 EUR
APOSPC902069-1G APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11209693
CAS nummer: 1012879-56-9