N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902081-1G PC902081-5G
APOSPC902081-1GEA 220 EUR
APOSPC902081-1G APOSPC902081-5G
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035532
CAS nummer: 625435-02-1