2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
PC902089-1G PC902089-250MG
APOSPC902089-1GEA 345 EUR
APOSPC902089-1G APOSPC902089-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22398340
CAS nummer: 1414962-92-7