1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902099-1G PC902099-250MG
APOSPC902099-1GEA 680 EUR
APOSPC902099-1G APOSPC902099-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25949488
CAS nummer: 1443279-72-8