1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC902100-1G PC902100-25G PC902100-5G
APOSPC902100-1GEA 198 EUR
APOSPC902100-1G APOSPC902100-25G APOSPC902100-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09991529
CAS nummer: 128225-66-1