Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902101-1G PC902101-5G
APOSPC902101-1GEA 205 EUR
APOSPC902101-1G APOSPC902101-5G
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate 98%
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoate
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23096917
CAS nummer: 476429-17-1