4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC902104-1G PC902104-5G
APOSPC902104-1GEA 40.9 EUR
APOSPC902104-1G APOSPC902104-5G
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide 95%
4-Fluoro-N-methyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
MW: 198.151 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855197
CAS nummer: 475216-25-2